Learn More
Pyriméthamine, Mikromol™
Code produit 18062200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062200 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062200 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1630.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyriméthamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Noms d’analytes ou de composants Pyrimethamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H13 Cl N4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
Formule InChI InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
SMILES CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC 5-(4-chlorophényl)-6-éthylpyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 248.71
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248,0829 g/mol