Learn More
Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracile), Mikromol™
Code produit 17933506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933506 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933506 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0593.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil
CAS 66-22-8
Noms d’analytes ou de composants Uracil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fluorouracil Imp. C (EP), Lamivudine Imp. F (EP), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 144U51, Lamivudine related, Nelarabine related, Uracil (144U51), (AH 9617), Cytarabine Impurity D, Fluorouracil Impurity C, Lamivudine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Quantité 25 mg
Poids de la formule 112,0273 g/mol