Learn More
Pyrimidine-2,4,6-triamine, Mikromol™
Code produit 17904596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17904596 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17904596 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0269.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyrimidine-2,4,6-triamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Noms d’analytes ou de composants Pyrimidine-2,4,6-triamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H7 N5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
Formule InChI InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(N)nc(N)n1
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,6-triamine
Poids moléculaire (g/mol) 125.07
Quantité 25 mg
Poids de la formule 125,132 g/mol