Learn More
Pyriprole, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pyriprole |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C18H10Cl2F5N5S |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| SMILES | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.27 |
| Quantité | 10 mg |