Learn More
Pyriproxifène, Fluka™
Code produit. 16212912 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 16212912
Marque: Honeywell-Fluka R1627100MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyriproxyfen
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 95737-68-1
Couleur Blanc
Point de fusion 49°C
Point d’ébullition 318°C
Synonyme 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine
Industry Type Environmental Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 321.37
Quantité 100 mg
Qualité Étalon analytique