Learn More
Pyrithyldione, LoGiCal
Code produit 30458016
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458016 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458016 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3217.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrithyldione
CAS 77-04-3
Noms d’analytes ou de composants Pyrithyldione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyridinedione, 3,3-diethyl-, 2,4-Dioxo-3,3-diethyltetrahydropyridine, 3,3-Diethyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine-2,4-dione, 3,3-Diethyl-2,4(1H,3H)-pyridinedione, 3,3-Diethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyridin, 3,3-Diethyl-2,4-dioxotetrahydropyridine, Benedorm, Didropyridine, Dihydroprylone, NSC 89733, Nu 903, Persedon, Presidon, Pyridion, Pyridione, Pyrithyldion, Pyrithyldione, Tetridin, Tetridine
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-3-9(4-2)7(11)5-6-10-8(9)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,12)
Type de solution Neat
SMILES CCC1(CC)C(=O)NC=CC1=O
Nom IUPAC 3,3-diéthyl-1H-pyridine-2,4-dione
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 167.2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 167.0946 g/mol