Learn More
Pyrogallol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021176
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11445423
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13405.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal-complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyrogallol est utilisé dans les teintures pour cheveux et la teinture des matières de suture. Il est utilisé comme agent de développement dans les développeurs de noir et blanc, comme agent complexant le métal et est impliqué dans l’absorption d’oxygène dans l’analyse de gaz. Il présente des propriétés antiseptiques. Sa solution alcaline est utilisée pour absorber l’oxygène de l’air, ce qui lui permet de calculer la quantité d’oxygène dans l’air.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau et l’éther. Légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, les oxydes métalliques, l’ammoniac, l’iode, l’eau de chaux, le permanganate de potassium et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-66-1
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00002192
Clé InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
CID PubChem 1057
ChEBI CHEBI:16164
Nom IUPAC benzène-1,2,3-triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrogallol
Point de fusion 131°C to 135°C
Densité 1.45
Point d’ébullition 309°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 907431
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8000
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,water and ether. Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté ≥98%