missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyronaridine tetraphosphate, MedChemExpress

Code produit. 16476536
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16476536

Marque: Medchem Express HY14749A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.

Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.

Spécification

Nom chimique ou matériau Pyronaridine tetraphosphate
Forme physique Solid
CAS 76748-86-2
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H44ClN5O18P4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 25 mg/mL (27.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (13.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(CN2CCCC2)C=C(NC3=C4N=C(OC)C=CC4=NC5=CC(Cl)=CC=C53)C=C1CN6CCCC6.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 910.03
Poids de la formule 910.03
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis