Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronine Y, pure, coloration biologique de haute pureté
Code produit. p-3776812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10328100
Marque: Thermo Scientific Chemicals 200100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-32-0
Formule moléculaire C17H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 302.802
Numéro MDL MFCD00011725
Clé InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45005, Pyronin G
CID PubChem 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nom IUPAC [6-(diméthylamino)xanthen-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Pyronin Y
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.23 to 1.7
Teneur en colorant 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Spectre IR Authentique
Lambda max. 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Poids de la formule 302.79
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt