Learn More
Pyruvonitrile, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422799 1 g 1g
15432799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66636.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 631-57-2 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyruvonitrile a été utilisé dans la synthèse de complexes cuprate-carbonyl π par réaction avec le Me2CuLi dans le THF.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’acétonitrile.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-57-2
Formule moléculaire C3H3NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.063
Numéro MDL MFCD00001838
Clé InChI QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyruvonitrile, propanenitrile, 2-oxo, oxopropionitrile, 2-oxopropiononitrile, 2-oxopropionitrile, oxypropionitrile, pyruvic acid nitrile, unii-ulo441649v, accn, .alpha.-oxopropionitrile
CID PubChem 69430
Nom IUPAC Cyanure d’acétyle
SMILES CC(=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvonitrile
Couleur Incolore à marron
Densité 0.974 g/mL
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Formule linéaire CH3COCN
Indice de réfraction 1.3755
Quantité 1 g
Numéro UN UN3273
Beilstein 1737633
Informations sur la solubilité Soluble in ether and acetonitrile.
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Des mesures