Learn More
PZM21, MedChemExpress
Code produit. 16486067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486067
Marque: Medchem Express HY101386
MedChemExpress PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PZM21
CAS 1997387-43-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27N3O2S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (276.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C)CC1=CSC=C1)NC[C@@H](N(C)C)CC2=CC=C(O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 361.5
Poids de la formule 361.5
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.