Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à deux portes Q-PEGASUS-90
Tienda asecos Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité de charge:
Tiroirs 60 kg/19 L chacun
Étagères de 75 kg ; insert de 75 kg ; bac de 22 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
- Portes à triple charnière
- Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Manipulation à une main pour les armoires à double porte
- Le récipient reste dans une main lors de l’ouverture
- Les portes restent ouvertes dans le système de blocage des portes en série, ce qui permet le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Les portes se ferment automatiquement après environ 60 secondes
- Signal sonore et visuel avant la fermeture des portes
- Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
- Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu de 90 minutes
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | EN 14470-1 |
| Configuration | 6 tiroirs de 60 kg/19 L |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 893 x 1953 mm |
| Modèle de porte | Fermeture automatique |
| À utiliser avec (application) | Stockage de substances dangereuses inflammables |
| Capacité de charge | Tiroirs 60 kg/19 L chacun |
| Nbre de portes | 2 |
| Poids (métrique) | 450,5 kg |
| Couleur | Jaune, Warning Yellow |
| Matériau | Gypsum |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido