Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-PHOENIX-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3214904033647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
615 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
avec portes pliables | |
1953 mm | |
Base de transport de la hauteur d’entrée | |
Q90.195.120.FD | |
revêtement époxy texturé | |
1193 mm | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
Tôle d'acier |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
522 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1647 mm | |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
2 | |
505,00 kg | |
1050 mm | |
90 mm | |
Armoire de stockage de sécurité |