Learn More
R&D Systems™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Code produit 18748003 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
3 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18748003 1 mg 1mg
18110683 3 mg 3mg
18180784 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18748003 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP229391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.47€
    396.90€ / 1mg
    Économisez 81.57€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Off-white
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 1 mg
Gamme de produits Novus
Usage exclusivement réservé à la recherche