Learn More
Grant Instruments™ Couvercle de sécurité de série QB
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour systèmes à 1 bloc
Pour systèmes à 2 bloc
Systèmes à 4 blocs
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
- À utiliser avec les dispositifs de chauffage de blocs à sec de série QB
- La structure en acrylique offre une meilleure visibilité
- Empêche toute brûlure en cas de contact accidentel avec le bloc chaud
- Hauteur de dégagement de 85 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Pour systèmes à 1 bloc |
| Matériau | Acrylique |
| Type | Accessoire ; Couvercle de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Offre une visibilité maximale et permet d’éviter tout contact accidentel d’un bloc chaud ou toute contamination d’échantillons par des éclaboussures |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction