Learn More
Norme CQ 19 : As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. F-, tr. Acide tartrique, VHG™
Description
Norme CQ 19 : As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL dans HNO3 à 5 %, F- trans, acide tartrique trans
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |