Learn More
Étalon de CQ21 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit 15638265 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15638265 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15638265 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLQC21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    489.39€ / 125mL
    Économisez 65.61€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
As100μg/ml
Plus100μg/ml
Ca100μg/ml
Cd100μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Fe100μg/ml
Li100μg/ml
Mg100μg/ml
Mn100μg/ml
Mo100μg/ml
Ni100μg/ml
Pb100μg/ml
Sb100μg/ml
Se100μg/ml
Sr100μg/ml
Ti100μg/ml
Tl100μg/ml
V100μg/ml
Zn100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Quality Control Standard 21 for ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace
Quantité 125 ml
Qualité ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chaque composant à 100 μg/ml dans 5 % de HNO3/tr Acide tartrique/tr HF : Antimoine Arsenic Béryllium Cadmium Calcium Chrome Cobalt Cuivre Fer Plomb Lithium Magnésium Manganèse Molybdène Nickel Sélénium Strontium Thallium Titane Vanadium Zinc
compliance-icons
Identifiant produit
  • quality control standard 21
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire