Learn More
Norme QC 7 : Si @ 50 ; Ag, Al, B, Ba, Na @ 100 ; K à 1000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, tr. F-, VHG™
Code produit 30002929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002929 500 mL 500mL
17998739 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30002929 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQC7500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme QC 7 : Si @ 50 ; Ag, Al, B, Ba, Na @ 100 ; K à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium
CAS 7440-21-3, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-22-4, 7440-23-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silicon 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL