Learn More
Norme de contrôle qualité 7A : Ag @ 50 ; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K à 1000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, tr. F-, VHG™
Description
Norme de contrôle qualité 7A : Ag @ 50 ; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. F-
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium |
| CAS | 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL |