missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 585 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Click to view available options
Quantité:
250 µl
Description
Les points quantiques de carboxyle Qdot™ 585 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour la préparation de conjugués personnalisés nécessitant une charge élevée de biomolécules. Ces matériaux sont mis en fonction par des carboxylates et peuvent être couplés à des groupes amines de protéines et à des oligonucléotides modifiés en utilisant la condensation médiée de l’EDC. Les revêtements de ces sondes fournissent plus de sites de liaison que nos points amino quantiques Qdot™ ITK™ mais ne possèdent pas de marqueurs PEG qui aident à prévenir les interactions non spécifiques. Ces matériaux peuvent être conjugués à des marqueurs bi-fonctionnels X-PEG-amine pour une réactivité personnalisée et une spécificité supérieure. Nos points quantiques de carboxyle Qdot™ ITK™ sont fournis sous forme de solutions de 8 μm et sont disponibles dans les 9 couleurs de sondes Qdot™.
Caractéristiques importantes des points quantiques de carboxyle Qdot™ ITK™ :
Le point quantique de carboxyle Qdot™ 585 ITK™ a des maxima d’émission de ∼ 585 nm.
Extrêmement photostable et à fluorescence brillante
Excité de façon efficace par des sources d’excitation en ligne unique
Émission étroite, grand déplacement de Stokes
Disponible dans de nombreuses couleurs
Applications de marquage et de suivi idéales
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Les sondes Qdot™ sont idéales pour les applications d’imagerie et d’étiquetage nécessitant des signaux fluorescents lumineux et / ou un suivi en temps réel. Uniques parmi les réactifs fluorescents, les neuf couleurs disponibles des sondes Qdot™ peuvent être simultanément excitées par une seule source lumineuse (UV à bleu-vert). Cette propriété rend ces réactifs excellents pour les applications de multiplexage économiques et pratiques. Les étiquettes Qdot™ sont basées sur la nanotechnologie des semi-conducteurs et sont similaires à celles des protéines de taille moyenne.
À propos des réactifs du kit d’outils des innovateurs Qdot™ ITK™
Ces sondes Qdot™ ITK™ sont idéales pour les chercheurs qui souhaitent préparer des conjugués spécifiques (non stockés) pour leurs applications et qui ont besoin d’une fonctionnalité de conjugaison personnalisable.
D’autres formes de nanocristaux Qdot™ sont disponibles
En plus de la forme dérivée au carboxyle, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications d’hydrocarbures aminés et aliphatiques. Nous avons également développé une large gamme de conjugués de nanocristaux et de kits de marquage Qdot™. Étudiez les propriétés des nanocristaux Qdot™ ou lisez la section 6.6 — nanocristaux Qdot™ du guide Molecular Probes™ pour en découvrir davantage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Caractéristiques importantes des points quantiques de carboxyle Qdot™ ITK™ :
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Les sondes Qdot™ sont idéales pour les applications d’imagerie et d’étiquetage nécessitant des signaux fluorescents lumineux et / ou un suivi en temps réel. Uniques parmi les réactifs fluorescents, les neuf couleurs disponibles des sondes Qdot™ peuvent être simultanément excitées par une seule source lumineuse (UV à bleu-vert). Cette propriété rend ces réactifs excellents pour les applications de multiplexage économiques et pratiques. Les étiquettes Qdot™ sont basées sur la nanotechnologie des semi-conducteurs et sont similaires à celles des protéines de taille moyenne.
À propos des réactifs du kit d’outils des innovateurs Qdot™ ITK™
Ces sondes Qdot™ ITK™ sont idéales pour les chercheurs qui souhaitent préparer des conjugués spécifiques (non stockés) pour leurs applications et qui ont besoin d’une fonctionnalité de conjugaison personnalisable.
D’autres formes de nanocristaux Qdot™ sont disponibles
En plus de la forme dérivée au carboxyle, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications d’hydrocarbures aminés et aliphatiques. Nous avons également développé une large gamme de conjugués de nanocristaux et de kits de marquage Qdot™. Étudiez les propriétés des nanocristaux Qdot™ ou lisez la section 6.6 — nanocristaux Qdot™ du guide Molecular Probes™ pour en découvrir davantage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Concentration | 8 μM |
| Quantité | 250 µl |
| Type de produit | Point quantique |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Acide carboxylique |
| Marqueur ou colorant | Qdot™ 585 |
| Type d’étiquette | Nanocristaux Qdot |
| Couleur | Orange |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu