Learn More
MP Biomedicals™ Kit de sonde qPCR & Go Hi-ROX
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
2000 réactions
500 réactions
Description
- Le kit qPCR& Go Probe Hi-ROX a été développé pour une PCR en temps réel rapide et hautement reproductible et a été validé sur les instruments de PCR en temps réel couramment utilisés.
- Le kit a été formulé pour une utilisation avec la technologie de détection de sonde, notamment TaqMan™, Scorpions™ et les sondes de balise moléculaire.
- Combinant les dernières avancées dans la chimie des tampons et des activateurs de PCR, ainsi qu’une ADN polymérase à démarrage à chaud, le kit qPCR& Go Probe assure une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
- La sonde qPCR& Go est fournie sous la forme de Master Mix 2x contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, à savoir les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2x |
| Contenu et stockage | dNTP, stabilisateurs et activateurs. Stockage à -20°C |
| Description | Master Mix de sonde qPCR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes ABI. |
| Type de produit | Kit qPCR |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Nbre de réactions | 500 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.