Learn More
MP Biomedicals™ Kit de sonde qPCR & Go Hi-ROX
Code produit. p-7139387 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
2000 réactions
500 réactions
Code produit. 15808551
Marque: MP Biomedicals™ 11EBI04050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Master Mix de sonde qPCR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes ABI
  • Le kit qPCR& Go Probe Hi-ROX a été développé pour une PCR en temps réel rapide et hautement reproductible et a été validé sur les instruments de PCR en temps réel couramment utilisés.
  • Le kit a été formulé pour une utilisation avec la technologie de détection de sonde, notamment TaqMan™, Scorpions™ et les sondes de balise moléculaire.
  • Combinant les dernières avancées dans la chimie des tampons et des activateurs de PCR, ainsi qu’une ADN polymérase à démarrage à chaud, le kit qPCR& Go Probe assure une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
  • La sonde qPCR& Go est fournie sous la forme de Master Mix 2x contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, à savoir les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2x
Contenu et stockage dNTP, stabilisateurs et activateurs. Stockage à -20°C
Description Master Mix de sonde qPCR rapide et sensible. Pour la plupart des plateformes ABI.
Type de produit Kit qPCR
Quantité 5 x 1 ml
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 500
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.