Learn More
Grant Instruments™ Racks QR pour bains à circulation chauffés Grant
Click to view available options
Capacité (impériale):
10 tubes
16 tubes
30 tubes
35 tubes
44 tubes
5 tubes
Capacité:
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml
Tubes de 10 à 13 mm
Tubes de 16 à 19 mm
Tubes de 24 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 35 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Bains à circulation chauffants Grant |
| Capacité | Tubes de 1,5 ml |