Learn More
Hellma™ X2 CUVE QUARTZ 105.250 2X10MM FLUO FLUO
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 μl
Conditionnement:
2 pièces
Description
Cuve fluorescence haute précision
• 3 ou 4 faces claires
• Volume 12 à 3500μL
• Cuve verre optique spécial ,OS ou quartz suprasil ,QS, trajet optique 10mm
• Cuves haute précision à 3 ou 4 faces claires pour mesures de fluorescence
• S'adaptent à tous les supports pour cuve carrée standard, dimensions externes: 12,5 x 12,5mm, hauteur 45 mm
• Type 105.250 - 105.252: cuves micro, cuve quartz, Suprasil QS, avec bouchon polyéthylène. 3 fenêtres, 2 hauteurs de faisceau disponibles, Z = 8,5 ou Z = 15mm, selon votre fluorimètre. 3 faces claires.
• 3 ou 4 faces claires
• Volume 12 à 3500μL
• Cuve verre optique spécial ,OS ou quartz suprasil ,QS, trajet optique 10mm
• Cuves haute précision à 3 ou 4 faces claires pour mesures de fluorescence
• S'adaptent à tous les supports pour cuve carrée standard, dimensions externes: 12,5 x 12,5mm, hauteur 45 mm
• Type 105.250 - 105.252: cuves micro, cuve quartz, Suprasil QS, avec bouchon polyéthylène. 3 fenêtres, 2 hauteurs de faisceau disponibles, Z = 8,5 ou Z = 15mm, selon votre fluorimètre. 3 faces claires.
Spécification
Spécification
| Type | Ultra-macro Fluorescence Cell |
| Capacité (métrique) | 100 μl |
| Matériau | Quartz Suprasil |
| Longueur du trajet optique | 10 x 2 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |