Learn More
Hellma™ Cuves de type micro cellule en quartz pour absorption Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro cellules d’absorption en quartz Hellma™ Suprasil™ sont dotées d’un couvercle ou d’un bouchon en PTFE afin de limiter l’évaporation.
Marque:  Hellma™ 100-20-40
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10100591
  • 209.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2023
Description
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
  • 80 % de transmission de 320 à 2500 nm
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Suprasil QS Quartz
20 mm
45 mm
7000 μl
9,5mm
200 à 2500 nm
12,5mm