Learn More
Hellma™ Cuves de type micro cellule en quartz pour absorption Suprasil™
Code produit. 10028190
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 000 μL
17 500 μL
35 000 μL
7000 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10028190
Marque: Hellma™ 1004040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro cellules d’absorption en quartz Hellma™ Suprasil™ sont dotées d’un couvercle ou d’un bouchon en PTFE afin de limiter l’évaporation.
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
  • 80 % de transmission de 320 à 2500 nm
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 14 000 μL
Matériau Suprasil QS Quartz
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Longueur du trajet optique 40 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45mm
Largeur (métrique) 12,5mm