Learn More
QS11, MedChemExpress
Code produit. 16405976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16405976
Marque: Medchem Express HY12762
MedChemExpress QS11 is an inhibitor of ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), with an EC50 of 1.5 μM. QS11 modulates Wnt/β-catenin signaling through an effect on protein trafficking. QS11 inhibits migration of ARFGAP overexpressing breast cancer cells.
QS11 is an inhibitor of ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), with an EC50 of 1.5 μM. QS11 modulates Wnt/β-catenin signaling through an effect on protein trafficking. QS11 inhibits migration of ARFGAP overexpressing breast cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau QS11
CAS 944328-88-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H33N5O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.16 mM)
SMILES OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC2=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)C=N3)=NC(OC6=CC=C(CCC7)C7=C6)=N2
Poids moléculaire (g/mol) 567.68
Poids de la formule 567.68
Pourcentage de pureté 99.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.