Learn More
Thermo Scientific™ QSP PCR Tubes and Plates
Les tubes et plaques de PCR Thermo Scientific™ QSP sont moulés à partir de polypropylène 100 % vierge.
Spécification
| Certifications/Conformité | Free of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen |
|---|---|
| Couleur | Natural |
| Description | QSP 0.2ML |
| À utiliser avec (équipement) | Thermal Cyclers |
| Stérilité | Non-sterile |
Description
Les tubes de PCR Thermo Scientific™ QSP sont certifiés exempts de RNase, DNase, ADN et pyrogènes. Conditionnés en sachets non stériles, en vrac. Disponibles en plusieurs couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, orange et violet.
- Les tubes ont des parois fines pour un transfert de chaleur optimal
- La grande clarté permet la visibilité des échantillons
- Les bouchons permettent une fermeture hermétique afin de minimiser l’évaporation
- Tubes certifiés exempts d’ADN, de RNase, DNase, et apyrogènes.
- Transparents, non stériles.
Spécification
| Free of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen | |
| QSP 0.2ML | |
| Non-sterile |
| Natural | |
| Thermal Cyclers | |
| Polypropylene |