Learn More
BINDER™ Documents de qualification IQ/OQ/PQ
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER séries BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Chambres BINDER séries KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Chambres BINDER séries KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT
Type de produit:
Copie papier dans le dossier
PDF
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paramètres selon l’unité
- Disponible sous forme de copie papier dans le dossier ou le document PDF
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF |
| Description | Documents de qualification - Documents QI / QO / QP sous forme de copie imprimée dans le dossier - documents justificatifs pour la validation effectuée par les clients, conformément aux exigences du client, section QP ajoutée au dossier de qualification QI / QO ; paramètres : température, humidité et lumière |
| Durée | Sur demande |
| Type de produit | Copie papier dans le dossier |
| Gamme de produits | BINDER Chambers |
| Service Offering | Documents d’assistance pour la validation par les clients |