Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, grade 3 m/N, format disque
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Fabriqué en pâte raffinée et linters
- Filtrage moyen rapide
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
| Poids de base | 65 g/m2 |
| Format | Disque |
| Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
| Particle Retention | 7 à 10 μm |
| Vitesse de filtration | 30 s |
| Qualité | 3 m/N |
| Quantité | 100 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,14 mm |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |