Learn More
Socorex™ Sachet de stérilisation Qualitix™
S’adapte à tout dispositif de stérilisation de petite à moyenne taille et offre un emballage facile et efficace des articles. Fabriqués en papier de qualité médicale robuste, ils se ferment étroitement avec une bande d’auto-scellage pour maintenir la stérilité. Le contenu reste visible grâce au film laminé transparent PET/CPP.
11.30€ - 106.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
Type de bouchon | Bouchon adhésif |
Matériau | Papier |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15710679
|
Socorex™
3210.0816 |
83 x 160 mm |
11.30€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15720679
|
Socorex™
3210.0926 |
90 x 260 mm |
18.20€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15730679
|
Socorex™
3210.1326 |
135 x 260 mm |
32.71€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15740679
|
Socorex™
3210.1936 |
190 x 360 mm |
53.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15750679
|
Socorex™
3210.3040 |
300 x 395 mm |
106.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matière robuste et durable
- Identification rapide du contenu
- Grande bande auto-scellée, facile à fermer
- Joint supérieur en chevron pour une ouverture facile
- Convient à la stérilisation à la vapeur et au gaz d’oxyde d’éthylène
- Deux indicateurs de stérilisation
- Cinq tailles différentes
- Conformité à l’ISO17665-06, l’ISO 11135, CE
Spécification
Autoclavables | |
ISO 17665-06, ISO 11135, CE | |
Bouchon adhésif | |
Papier |