Learn More
Étalons de contrôle de la qualité 23 pour ICP, SPEX CertiPrep™
Code produit 11475938 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475938 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11475938 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur QC23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.40€
    734.20€ / 125mL
    Économisez 75.20€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag1000μg/ml
Al1000μg/ml
B1000μg/ml
Ba1000μg/ml
Bi1000μg/ml
Ca1000μg/ml
Cd1000μg/ml
Co1000μg/ml
Cr1000μg/ml
Cu1000μg/ml
Fe1000μg/ml
Ga1000μg/ml
In1000μg/ml
K1000μg/ml
Li1000μg/ml
Mg1000μg/ml
Mn1000μg/ml
Na1000μg/ml
Ni1000μg/ml
Pb1000μg/ml
Sr1000μg/ml
Tl1000μg/ml
Zn1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Quality Control Standard 23
Note relative au nom Standard 23
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7697-37-2, 74-97-5, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 10.0, 90.0
Noms d’analytes ou de composants Ag,Al,B
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Élément Ag, Al, B
Solvent or Matrix 10 % HNO3
Quantité 125 ml
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • quality control standard 23
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric aicd, lead from lead oxide, nickel, cadmium (non-pyrophoric), cobalt
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire