Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb 1X Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7235458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 dosages
1 kit
Doser:
ADNdb 1X, haute sensibilité
ADNdb 1X, large plage
Plage de quantification:
0,2 à 100 ng
4 à 4000 ng
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15870210
Marque: Invitrogen™ Q33232
Pour une quantification simple et précise de l’ADNdb, les dosages de l’ADNdb HS et BR Quant-iT 1X permettent d’effectuer jusqu’à 1 000 dosages par fluorescence dans un format de microplaque à 96 puits.
Effectuez une quantification simple et précise de l’ADN dans une formulation 1X prête à l’emploi avec les kits de dosage de l’ADNdb HS (haute sensibilité) Quant-iT 1X et de l’ADNdb BR (large gamme) Quant-iT 1X. Les deux kits offrent une solution de travail prête à l’emploi. Chargez simplement votre échantillon, ajoutez la solution de travail d’ADNdb Qubit 1X HS ou BR, et lisez la concentration à l’aide d’un lecteur de microplaques à fluorescence.
Les kits de dosage de l’ADNdb HS et BR Quant-iT 1X sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) sur l’ARN, ce qui fournit une méthode précise et exacte pour la quantification des échantillons d’ADNdb. Pour effectuer le dosage, diluez votre échantillon (tout volume compris entre 1 et 20 µl est acceptable) dans la solution de travail 1X fournie, puis lisez la concentration à l’aide d’un lecteur de plaques à fluorescence.
Le kit de dosage HS de l’ADNdb Quant-iT 1X est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons de 10 pg/µl à 100 ng/µl, ce qui donne une plage de détection de base de 0,2 ng à 100 ng d’ADN dans un tube de dosage. Le kit de dosage de l’ADNdb BR Quant-iT 1X est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 200 pg/µl à 4 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 4 000 ng d’ADN.
Les contaminants courants tels que les sels, les nucléotides libres, les solvants, les détergents et les protéines sont bien tolérés dans les dosages d’ADNdb. Les kits de dosage de l’ADNdb “1X ” fournissent un réactif et un tampon dans une formulation prête à l’emploi et sont hautement sélectifs pour l’ADNdb sur l’ADNsb, l’ARN et les protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser ADNdb 1X, haute sensibilité
Méthode de détection Fluorescence
Format Kit
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Concept écologique Moins de ressources utilisées, moins de déchets
Plage de quantification 0,2 à 100 ng
Gamme de produits Quant-iT
Quantité 1000 dosages
Conditions d’expédition Glace