Learn More
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ NS/K Fluorogenic Substrate Kit
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
280 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le substrat peroxydase fluorogénique QuantaBlu Thermo Scientific™ est un substrat fluorogénique (chimiofluorescent) soluble pour la détection de l'activité peroxydase dans les méthodes ELISA.
Informations complémentaires et commande en ligne
En présence de peroxydase active, la solution de travail du substrat QuantaBlu produit un produit fluorescent bleu qui peut être quantifié par fluoromètre dans des microplaques ou des cuves. La détection par fluoromètre possède une large plage dynamique qui dépasse les limites d’utilisation de la spectrophotométrie pour mesurer les substrats colorimétriques. Le produit fluorescent bleu n’est pas photosensible et photoblanchi. Le substrat peroxydase fluorogénique QuantaBlu est stable, très sensible, produit des rapports signal-bruit élevés et permet une large gamme de détection dynamique de l’activité de peroxydase. Ce substrat est également flexible et peut être utilisé pour les dosages arrêtés, non arrêtés et cinétiques. L’incubation pour les dosages arrêtés et non arrêtés peut être effectuée entre 5 et 90 minutes à température ambiante (RT) ou à 37°C. La formulation du substrat QuantaBlu NS/K peut être intégrée dans des dosages robotiques et est conçue pour les dosages qui n’ont pas besoin d’être arrêtés.
Points clés :
- Plus sensible que les substrats TMB, OPD ou ABTS
- Des dosages flexibles arrêtés, non arrêtés ou cinétiques sont possibles
- Large plage dynamique (plage de concentration de peroxydase de 4 log)
- Excellente stabilité ; la solution de travail est stable pendant 24 heures
- Grand déplacement de Stokes ; maxima d’excitation/émission de 325 nm/420 nm (plage de 315-345/370-460)
- Ne photoblanchit pas
Spécification
Spécification
| Description | Substrat QuantaBlu NS / K (pour les dosages cinétiques et non arrêtés) |
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 280 ml |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | QuantaBlu |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | HRP (peroxydase de raifort) |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 275 ml de solution de travail 1X (2 750 puits à 100 µl par puits) • Solution de substrat QuantaBlu, 250 ml • Solution de peroxyde QuantaBlu, 30 ml Conserver à 4°C. |