Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du cuivre Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Permettent la détermination simple et rapide du cuivre dans les solutions. Les kits de bandelettes de test du cuivre Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en 20 secondes
- Excellent pour le procédé d’électroplastie et l’échantillonnage de l’eau
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à rouge/violet |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du cuivre |
| Graduations | 0, 10, 30, 100, 300 mg/L de Cu1+/2+ |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 20 sec |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |