Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du nitrite 3000 Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Jaune au rouge
Conditionnement:
100 pièces
Description
Allows for the quick and easy determination of nitrate and nitrite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrate 3000 Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Prêtes à l’emploi
- Utile pour vérifier les lubrifiants de refroidissement et l’eau potable
- Rapides : fournissent des résultats fiables en une minute
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Jaune au rouge |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du nitrite 3000 |
| Graduations | 0, 100, 300, 600, 1000, 2000, 3000 mg/L NO2- |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 30 s |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |