missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du phosphate Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à bleu/vert
Description
Allows for the quick and easy determination of phosphate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Phosphate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Prêtes à l’emploi
- Rapide : fournit des résultats fiables en deux minutes
- Excellent pour la vérification du rejet des déchets domestiques et du ruissellement des engrais
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à bleu/vert |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination de phosphate |
| Graduations | 0, 3, 10, 25, 50, 100 mg/L PO43- |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- QUANTOFIX Phosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu