Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le potassium
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Jaune à orange
Conditionnement:
100 pièces
Description
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
- Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
- Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Jaune à orange |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du potassium |
| Graduations | 0, 200, 400, 700, 1 000, 1 500 mg/l K+ |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 1 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur