Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test de pH 3,6–6,1 pH-Fix™
Code produit. 15374184 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
3,6 à 6,1
missing translation for 'unitSize'
100 unités
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15374184
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 92130
This item is not returnable. View return policy
Testez rapidement et facilement la valeur du pH directement au point d’intérêt, quels que soient l’expérience ou le contexte chimique. Les bandelettes de test de pH-Macherey-Nagel™ pH-Fix™ sont des bandelettes à immerger qui ne déteignent pas à long manche, prêtes à l’emploi, qui ne nécessitent aucun étalonnage, réglage ou entretien.
Quickly and easily test pH value directly at the point of interest, regardless of experience or chemical background. Macherey-Nagel™ pH-Fix™ pH Test Strips are long handled, no-bleed dip sticks that are ready to use without the need for calibration, set-up or maintenance.
Les bandelettes de test faciles à utiliser conviennent parfaitement à différents types d’environnements, par exemple : laboratoires chimiques, industrie, produits laitiers, production, universités, écoles et transformation des aliments. Les bandelettes en plastique hydrophobe sont dotées de plusieurs papiers indicateurs scellés sur chaque bande pour couvrir toute la gamme de pH. Le pH est déterminé par comparaison avec le tableau de couleurs fourni.
  • Conviennent aux contrôles des résidus dans les dialyseurs et à la mesure des valeurs de pH vaginales
  • Les bandelettes extra-longues empêchent le contact entre les doigts et l’échantillon et permettent de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
  • Le colorant indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas ou ne coule pas—il peut être laissé dans un échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
  • L’échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur sur le tampon de bandelette de test
  • Permettent d’effectuer des mesures extrêmement précises sur la gamme de pH indiquée
  • Disponible dans une boîte plate facile à ouvrir et de poche avec coins intelligents pour empêcher le blocage des bandelettes
Specifications
Certifications/Conformité Certifiée CE, certifiée ISO 13485
Plage de pH 3,6 à 6,1
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination du pH
Graduations 3,6, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 6,1
Comprend Tableau de couleurs sur la boîte
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage 30°C
Méthode de test Colorant indicateur
Heure du test Jusqu’à 15 minutes, jusqu’à ce que la couleur du champ de test cesse de changer
Type Papier à pH
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 6 mm