Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif du nitrate QUANTOFIX™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
100 barrettes
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Idéal pour la détermination du nitrate et du nitrite
- À utiliser avec le réflectomètre QUANTOFIX Relax
- Durée de conservation de 2,5 ans
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune à rouge / violet |
| Format | 10 tubes / bandelettes de test |
| À utiliser avec (application) | Test des nitrates et des nitrites. Nitrate - Réaction de Griess modifiée, nitrite - Réaction de Griess |
| Comprend | Notice d’instructions |
| Nbre de tests | 100 bandelettes |
| Quantité | 100 barrettes |
| Plage | Nitrate : 3 à 100 mg/l NO3-, nitrite : 0,5 à 50 mg/l NO2- |
| Conditions de stockage | 4°C à 30°C |