Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du sulfate Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Rapide : fournit des résultats fiables en deux minutes
- Excellent pour une utilisation dans l’industrie des boissons
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Rouge au jaune |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du sulfate |
| Graduations | <200, >400, >800, >1200, >1600 mg/l SO42- |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |