Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test de sulfite Quantofix™
Code produit. 10271611 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à saumon
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. Indicateur coloré unitSize
10271611 Blanc à saumon 100 pièces
1 options
Code produit. 10271611
Marque: Macherey-Nagel™ 91306
Edge
Permettent la détermination simple et rapide de sulfite dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de sulfite Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Permettent la détermination simple et rapide de sulfite dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de sulfite Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Rapides : fournissent des résultats fiables en 20 secondes
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Indicateur coloré Blanc à saumon
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de sulfite
Graduations 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l SO32-
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage 30°C
Heure du test 20 sec
Type Bandelette de test semi-qualitative