Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™ dyes), 96-well, 0.1 mL
Code produit. 15990253 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15990253 0,1 ml 1 pièce
1 options
Code produit. 15990253
Marque: Applied Biosystems™ A26337
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants ABY™, JUN™ et MUSTANG PURPLE™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,1 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5.
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants ABY™, JUN™ et MUSTANG PURPLE™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,1 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans cette plaque améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives dans vos expériences de PCR en temps réel. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.1 mL
Contenu et stockage 1 plaque
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Dry Ice
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,1 mL
Quantité 0,1 ml
Compatibilité des plaques 96-well, 0.1 mL
Méthode PCR qPCR