Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Code produit. 15711208 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
SmartStart Orientation d’une demi-journée
SmartStart Orientation d’une journée complète
Configurations des blocs:
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15711208
Marque: Applied Biosystems™ A30382
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à la technologie OptiFlex™ éprouvée et à trois zones de température Veriflex™ indépendantes, le système QuantStudio™ 3 permet d’améliorer la précision et la sensibilité des données pour une large gamme d’applications génomiques.
  • Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Technologie OptiFlex™ éprouvée (4 canaux couplés avec voyant LED blanc) pour des résultats fiables
  • L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
  • Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
  • Format à 96 puits de 0,2 ml ou format à 96 puits de 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique 0,25°C
Contenu et stockage PC (ordinateur portable)
Uniformité thermique 0,4°C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 3
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) Bloc 0,2 ml : 6,5°C/s
Excitation Éclairage LED blanc lumineux
Gamme de détection 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml
Multiplex Jusqu’à 4 cibles
Détection 4 filtres couplés
Colorants pré-étalonnés FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Poids 27 cm
Configurations des blocs 96 puits