Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
SmartStart Orientation d’une demi-journée
SmartStart Orientation d’une journée complète
Configurations des blocs:
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Technologie OptiFlex™ éprouvée (4 canaux couplés avec voyant LED blanc) pour des résultats fiables
- L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
- Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
- Format à 96 puits de 0,2 ml ou format à 96 puits de 0,1 ml
Spécification
Spécification
| Précision thermique | 0,25°C |
| Contenu et stockage | Pas de PC |
| Uniformité thermique | 0,4°C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (métrique) | 27 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) |
| Profondeur (métrique) | 50 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Afficher plus |