Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 384-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le kit d’étalonnage spectral à 10 colorants QuantStudio™ 5 contient les éléments suivants :
• Plaque 1 d’étalonnage spectrale QuantStudio™ 5 (colorants FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ et SYBR™), 384 puits (réf. A26334)
• Plaque 2 d’étalonnage spectrale QuantStudio™ 5 (colorants ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ et Cy™5), 384 puits (réf. A26335)
Ce kit d’étalonnage de plaques à plusieurs colorants permet des étalonnages de colorants simultanés sur des plaques simples, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans la plaque 2 améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives trouvées dans vos expériences de PCR en temps réel.
Spécification
Spécification
| Format | 384-well |
| Contenu et stockage | • Plaque 1 d’étalonnage spectrale QuantStudio 5 (colorants FAM, VIC, ROX, TAMRA et SYBR), 384 puits • Plaque 2 d’étalonnage spectral QuantStudio 5 à 384 puits (colorants ABY, JUN, MUSTANG PURPLE, NED et Cy5), 384 puits |
| Colorant étalonné | Cy™5, FAM, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 5 |
| Type de produit | Kit d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | Spectral Calibration |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 kit |
| Compatibilité des plaques | 384-well |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |
| Afficher plus |