Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 6 Flex
Code produit. p-7161534 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15781168
Marque: Applied Biosystems™ A27181
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Facilite les applications PCR en temps réel grâce à une sélection de blocs pouvant être mise à niveau. Grâce à un flux de travail simplifié, un logiciel intuitif et une interface à écran tactile, le système QuantStudio™ 6 Flex offre une reproductibilité exceptionnelle à un prix abordable.
  • Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™
  • Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire
  • Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge l’échange d’un bloc à 96 puits, à 96 puits Fast ou à 384 puits
  • Le système QuantStudio™ 6 Flex peut également être mis à niveau vers un système QuantStudio™ 7 Flex à une date ultérieure, à mesure que vos besoins évoluent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage PC (ordinateur portable)
Uniformité thermique 0,25°C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 54,7 cm
Largeur (métrique) 33,8 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Profondeur (métrique) 52,5 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 6 Flex
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 96 puits : 3,9°C/s
Vitesse de refroidissement max. 3,6°C/s (96 puits)
Gamme de détection Excitation 455 à 672 nm, émission 505 à 723 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml (96 puits)
Colorants pré-étalonnés FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Poids 38 kg
Configurations des blocs 96 puits