Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 PRO
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques du système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro :
- Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
- Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
- Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
- Tranquillité d’esprit grâce à l’aide intelligente Smart Help ; contactez l’assistance technique directement à partir de l’écran tactile
- Réduction des durées d’indisponibilité grâce à l’assistance Smart Remote ; montrez les problèmes au support technique pour une résolution rapide
- Polyvalence d’application avec des blocs facilement modifiés et quatre types de blocs différents
- Productivité accrue avec compatibilité d’automatisation pour un fonctionnement 24/7
- Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
- Surveillez les expériences à distance à l’aide de l’application de surveillance Instrument Connect
- Logiciel de conception et d’analyse compatible avec les systèmes d’exploitation PC et Mac
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- Offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments
- Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Pas de PC |
| Uniformité thermique | 0,4°C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 54,7 cm |
| Largeur (métrique) | 33,8 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) |
| Profondeur (métrique) | 52,5 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Montée en température max. | 6,5°C/s |
| Afficher plus |