Learn More
Motic™ Lame à retard d’un quart d’onde Lambda
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes Metic™ TEC POL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Retarde la lumière d’un quart d’onde. Pour une utilisation avec les microscopes Motic™ suivants :
- Binoculaire Panthera TEC POL
- Trinoculaire Panthera TEC POL
- Binoculaire Panthera TEC POL Epi
- Trinoculaire Panthera TEC POL Epi
- Panthera TEC POL numérique
- Panthera TEC POL Epi numérique
- Panthera TEC POL (i)
Spécification
Spécification
| Type | Onde de lame |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Microscope avec lumière retardée |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes Metic™ TEC POL |