Learn More
Tige en quartz, à fusion, 10,0 mm (0,394 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 in.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364338 12 in. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11364338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042294.NK
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Quartz rod
Point de fusion 1710°C
Forme physique Rod
Quantité 12 in.
Conditionnement Tube